1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4''-(1,2-Ethanediyl)bis(4'-methyl-2,2'-bipyridine)
B3973-200MG
B3973-1G
TCIAB3973-200MGEA
58
EUR
TCIAB3973-200MG
TCIAB3973-1G
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (por GC)
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane
Formula:
C₂₄H₂₂N₄ MW: 366,47 g/mol |
Núm. CAS:
96897-04-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |