7-Bromoindolina-2,3-diona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-1H-indol-2,3-diona
B3974-1G B3974-5G
TCIAB3974-1GEA 16 EUR
TCIAB3974-1G TCIAB3974-5G
7-Bromoindolina-2,3-diona ≥97.0% (por GC)
7-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Pto. de fusión: 200°C
Número MDL: MFCD00774354
Núm. CAS: 20780-74-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %