Boc-glycine methyl ester ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Boc-glycine Methyl Ester, Boc-Gly-OMe
B3975-5G B3975-25G
TCIAB3975-5GEA 25 EUR
TCIAB3975-5G TCIAB3975-25G
Boc-glycine methyl ester ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Boc-glycine methyl ester
Formula: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00038267
Núm. CAS: 31954-27-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %