1-(4-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3978-1G B3978-5G
TCIAB3978-1GEA 16 EUR
TCIAB3978-1G TCIAB3978-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (por GC)
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formula: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
Número MDL: MFCD07369916
Núm. CAS: 204530-94-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %