Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
B3980-1G B3980-5G
TCIAB3980-1GEA 37 EUR
TCIAB3980-1G TCIAB3980-5G
Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2,5-bis(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₉H₃ClF₆O
MW: 276.57 g/mol
Pto. Ebullición: 72°C
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00074997
Núm. CAS: 393-82-8
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %