4,4'-Bipiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3983-5G B3983-1G
TCIAB3983-5GEA 255 EUR
TCIAB3983-5G TCIAB3983-1G
4,4'-Bipiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Bipiperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168.28 g/mol
Número MDL: MFCD01104315
Núm. CAS: 15336-72-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C