3,3'-Bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3984-1G B3984-5G
TCIAB3984-1GEA 104 EUR
TCIAB3984-1G TCIAB3984-5G
3,3'-Bipyridyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Bipyridyl
Formula: C₁₀H₈N₂
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD00006371
Núm. CAS: 581-46-4
EINECS: 209-466-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %