(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2S,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, Boc-cis-Hyp-OMe
B3987-5G
B3987-1G
TCIAB3987-5GEA
168
EUR
TCIAB3987-5G
TCIAB3987-1G
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (por GC)
(2S,4S)-1-tert-Butyl-2-methyl-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Formula:
C₁₁H₁₉NO₅ MW: 245,28 g/mol |
Número MDL:
MFCD00237541 Núm. CAS: 102195-79-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -62.0 to -66.0 deg (C=1、MeOH) |