tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3988-1G
B3988-5G
TCIAB3988-1GEA
56
EUR
TCIAB3988-1G
TCIAB3988-5G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula:
C₈H₁₃NO₃ |
Número MDL:
MFCD01861741 Núm. CAS: 398489-26-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |