4-Bromo-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3993-5G B3993-25G
TCIAB3993-5GEA 61 EUR
TCIAB3993-5G TCIAB3993-25G
4-Bromo-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
Número MDL: MFCD00041461
Núm. CAS: 67832-11-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C