Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
B3996-1G B3996-5G
TCIAB3996-1GEA 48 EUR
TCIAB3996-1G TCIAB3996-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formula: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Número MDL: MFCD00185147
Núm. CAS: 2789-89-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C