2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3997-1G B3997-5G
TCIAB3997-1GEA 32 EUR
TCIAB3997-1G TCIAB3997-5G
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Número MDL: MFCD03033065
Núm. CAS: 2973-80-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C