1-Boc-1-methylhydrazine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3998-5G B3998-25G
TCIAB3998-5GEA 31 EUR
TCIAB3998-5G TCIAB3998-25G
1-Boc-1-methylhydrazine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-1-methylhydrazine
Formula: C₆H₁₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD05669700
Núm. CAS: 21075-83-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %