8-Bromo-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Amino-8-bromo-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one
B4001-200MG B4001-1G
TCIAB4001-200MGEA 45 EUR
TCIAB4001-200MG TCIAB4001-1G
8-Bromo-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
8-Bromo-2'-deoxyguanosine
Formula: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
MW: 346,14 g/mol
Pto. de fusión: 210°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01630971
Núm. CAS: 13389-03-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)