(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4006-5MG
B4006-25MG
TCIAB4006-5MGEA
79
EUR
TCIAB4006-5MG
TCIAB4006-25MG
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime ≥95.0% (by HPLC)
(2'Z,3'E)-6-Bromoindirubin-3'-oxime
Formula:
C₁₆H₁₀BrN₃O₂ Pto. de fusión: 300°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08705318 Núm. CAS: 667463-62-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.30 to 12.30 % |