Palmitato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18775.0005
8.18775.0250
8.18775.0005EA
32.9
EUR
8.18775.0005
8.18775.0250
Palmitato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Palmitato de etilo
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 24 °C Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00008996 Núm. CAS: 628-97-7 EINECS: 211-064-6 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 23 - 26 °C |
Molar Mass | 284.48 g/mol |
Boiling Point | 192 - 194 °C (13 hPa) |
Flash Point | 164 °C |
Refractive Index | 1.438 (25 °C, 589 nm) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |