4-Bromo-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
B4010-5G
B4010-25G
TCIAB4010-5GEA
67
EUR
TCIAB4010-5G
TCIAB4010-25G
4-Bromo-2-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-nitroanísol
Formula:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00055529 Núm. CAS: 33696-00-3 EINECS: 251-642-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |