1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
B4015-1G
B4015-5G
TCIAB4015-1GEA
21
EUR
TCIAB4015-1G
TCIAB4015-5G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,3046 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02259411 Núm. CAS: 147539-41-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |