Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B4017-1G B4017-5G
TCIAB4017-1GEA 27 EUR
TCIAB4017-1G TCIAB4017-5G
Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
Número MDL: MFCD01569539
Núm. CAS: 2252-37-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR