2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4020-5G B4020-25G
TCIAB4020-5GEA 61 EUR
TCIAB4020-5G TCIAB4020-25G
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Pto. de inflamación: 51°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142822
Núm. CAS: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C