4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B4021-1G B4021-5G
TCIAB4021-1GEA 42 EUR
TCIAB4021-1G TCIAB4021-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₂BrF₂N
MW: 218 g/mol
Número MDL: MFCD01310981
Núm. CAS: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C