4-Bromo-3-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4022-5G B4022-25G
TCIAB4022-5GEA 60 EUR
TCIAB4022-5G TCIAB4022-25G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Número MDL: MFCD07782069
Núm. CAS: 133059-44-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C