1-Bromo-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4024-1G B4024-5G
TCIAB4024-1GEA 51 EUR
TCIAB4024-1G TCIAB4024-5G
1-Bromo-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-(phenylethynyl)benzene
Formula: C₁₄H₉Br
Número MDL: MFCD01596910
Núm. CAS: 13667-12-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C