Boc-L-homoserine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-2-(Boc-amino)-4-hydroxybutyric acid, Boc-L-Homoserine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-hydroxybutyric acid, N-Boc-L-homoserine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-homoserine
B4025-1G
B4025-5G
TCIAB4025-1GEA
52
EUR
TCIAB4025-1G
TCIAB4025-5G
Boc-L-homoserine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-L-homoserine
Formula:
C₉H₁₇NO₅ Pto. de fusión: 140°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00057839 Núm. CAS: 41088-86-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -28.0 to -32.0 deg (C=1, MeOH) |