(S)-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-tert-Butyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl L-Pyroglutamate, tert-Butyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, tert-Butyl (S)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
B4026-1G
B4026-5G
TCIAB4026-1GEA
16
EUR
TCIAB4026-1G
TCIAB4026-5G
(S)-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
(S)-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Formula:
C₉H₁₅NO₃ |
Número MDL:
MFCD06659481 Núm. CAS: 35418-16-7 EINECS: 252-555-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 108.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +8.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH) |