3-Bromotriphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-N,N-diphenylaniline
B4036-1G B4036-5G
TCIAB4036-1GEA 43 EUR
TCIAB4036-1G TCIAB4036-5G
3-Bromotriphenylamine ≥98.0% (por GC)
3-Bromotriphenylamine
Formula: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324.22 g/mol
Pto. Ebullición: 193°C
Número MDL: MFCD06798123
Núm. CAS: 78600-33-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C