Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4041-1G
B4041-5G
TCIAB4041-1GEA
18
EUR
TCIAB4041-1G
TCIAB4041-5G
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-2-piridincarboxílico
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Pto. de fusión: 179°C |
Número MDL:
MFCD03426665 Núm. CAS: 30766-03-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |