(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-β-iodo-Ala-OMe, BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, N-Boc-3-iodo-L-alanine Methyl Ester, Boc-β-Iodo-Ala-OMe, Boc-Ala(3-I)-OMe
B4044-1G B4044-5G
TCIAB4044-1GEA 20 EUR
TCIAB4044-1G TCIAB4044-5G
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formula: C₉H₁₆INO₄
MW: 329.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216579
Núm. CAS: 93267-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=3、MeOH)