5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Glu(OtBu)-OH, L-Glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester
B4045-1G B4045-5G
TCIAB4045-1GEA 24 EUR
TCIAB4045-1G TCIAB4045-5G
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate
Formula: C₉H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 182°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038580
Núm. CAS: 2419-56-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1、H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %