4-Bromo-2-metoxifenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
B4056-5G B4056-25G
TCIAB4056-5GEA 68 EUR
TCIAB4056-5G TCIAB4056-25G
4-Bromo-2-metoxifenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD00051937
Núm. CAS: 7368-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C