2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B4057-1G
B4057-5G
TCIAB4057-1GEA
50
EUR
TCIAB4057-1G
TCIAB4057-5G
2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol ≥98.0% (por GC)
2-(Bromometil)-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Formula:
C₅H₁₁BrO₃ MW: 199.04 g/mol |
Número MDL:
MFCD00135306 Núm. CAS: 19184-65-7 EINECS: 242-863-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |