4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4060-5G B4060-25G
TCIAB4060-5GEA 18 EUR
TCIAB4060-5G TCIAB4060-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161,00 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD02179565
Núm. CAS: 15803-02-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %