N-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4062-25MG
B4062-100MG
TCIAB4062-25MGEA
173
EUR
TCIAB4062-25MG
TCIAB4062-100MG
N-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane ≥90.0% (by HPLC)
N-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane
Formula:
C₁₇H₂₈N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD19705418 Núm. CAS: 1263166-93-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 90.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 7.70 to 8.90 % |