N-Boc-2-pyrroleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Pyrrole-2-boronic acid, N-BOC protected, N-Boc-2-Pyrroleboronic acid
B4063-1G B4063-5G
TCIAB4063-1GEA 69 EUR
TCIAB4063-1G TCIAB4063-5G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₄
MW: 211,02 g/mol
Pto. de fusión: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318939
Núm. CAS: 135884-31-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %