5-Bromo-2-metoxi-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine

B4067-1G B4067-5G
TCIAB4067-1GEA 27 EUR
TCIAB4067-1G TCIAB4067-5G
5-Bromo-2-metoxi-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-metoxi-4-metilpiridina
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,0485 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039980
Núm. CAS: 164513-39-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR