5-Bromo-3-nitro-2-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-metil-3-nitropiridina
B4070-1G B4070-5G
TCIAB4070-1GEA 25 EUR
TCIAB4070-1G TCIAB4070-5G
5-Bromo-3-nitro-2-picolina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-3-nitro-2-picolina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Número MDL: MFCD09031419
Núm. CAS: 911434-05-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C