3-terc-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
B4072-1G B4072-5G
TCIAB4072-1GEA 84 EUR
TCIAB4072-1G TCIAB4072-5G
3-terc-Butilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-terc-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Pto. Ebullición: 119°C
Número MDL: MFCD00125078
Núm. CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %