(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4-Bromophenyl)(cyclopropyl)methanone, (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone, (4-Bromobenzoyl)cyclopropane, 4-Bromophenyl Cyclopropyl ketone
B4076-1G B4076-5G
TCIAB4076-1GEA 50 EUR
TCIAB4076-1G TCIAB4076-5G
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone ≥95.0% (por GC)
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formula: C₁₀H₉BrO
MW: 225,09 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Número MDL: MFCD00019227
Núm. CAS: 6952-89-2
EINECS: 230-130-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C