3-Bromo-2-cloro-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4077-1G B4077-5G
TCIAB4077-1GEA 31 EUR
TCIAB4077-1G TCIAB4077-5G
3-Bromo-2-cloro-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-cloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Número MDL: MFCD00233989
Núm. CAS: 5470-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C