Palmitato de metilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
414681000 414685000
ACRO414681000EA 29.6 EUR
ACRO414681000 ACRO414685000
Palmitato de metilo 95%
Palmitato de metilo
Formula: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Pto. Ebullición: 417 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00008994
Núm. CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %