6-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4080-1G B4080-5G B4080-25G
TCIAB4080-1GEA 19 EUR
TCIAB4080-1G TCIAB4080-5G TCIAB4080-25G
6-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Número MDL: MFCD03265457
Núm. CAS: 79762-54-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C