Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4086-1G
B4086-5G
TCIAB4086-1GEA
25
EUR
TCIAB4086-1G
TCIAB4086-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula:
C₉H₆OS Pto. Ebullición: 133°C |
Número MDL:
MFCD00052376 Núm. CAS: 5381-20-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |