2-(Benzylthio)nicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Benzylthio)pyridine-3-carboxylic Acid
B4088-1G
B4088-5G
TCIAB4088-1GEA
53
EUR
TCIAB4088-1G
TCIAB4088-5G
2-(Benzylthio)nicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Benzylthio)nicotinic acid
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂S MW: 245,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00661380 Núm. CAS: 112811-90-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |