Tiocianato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4091-5G B4091-25G
TCIAB4091-5GEA 26 EUR
TCIAB4091-5G TCIAB4091-25G
Tiocianato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tiocianato de 1-butil-3-metilimidazolio
Formula: C₉H₁₅N₃S
Número MDL: MFCD06798181
Núm. CAS: 344790-87-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %