2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)pyridine
B4092-200MG B4092-1G
TCIAB4092-200MGEA 91 EUR
TCIAB4092-200MG TCIAB4092-1G
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine
Formula: C₁₅H₁₇N
MW: 211.31 g/mol
Número MDL: MFCD07775634
Núm. CAS: 524713-66-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %