Ácido 6-bromo-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
B4097-1G B4097-5G
TCIAB4097-1GEA 49 EUR
TCIAB4097-1G TCIAB4097-5G
Ácido 6-bromo-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Número MDL: MFCD01310788
Núm. CAS: 90259-31-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C