Biochanina A ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5,7-Dihidroxi-4'-metoxiisoflavona, 5,7-Dihidroxi-3-(4-metoxifenil)-4-benzopirona
B4098-200MG
B4098-1G
B4098-5G
TCIAB4098-200MGEA
34
EUR
TCIAB4098-200MG
TCIAB4098-1G
TCIAB4098-5G
Biochanina A ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Biochanina A
Formula:
C₁₆H₁₂O₅ MW: 284,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006839 Núm. CAS: 491-80-5 EINECS: 207-744-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 215.0 to 219.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)