Benzbromarone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, 3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
B4099-1G B4099-5G
TCIAB4099-1GEA 36 EUR
TCIAB4099-1G TCIAB4099-5G
Benzbromarone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Benzbromarone
Formula: C₁₇H₁₂Br₂O₃
MW: 424,09 g/mol
Número MDL: MFCD00078962
Núm. CAS: 3562-84-3
EINECS: 222-630-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,01065
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C