Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B4100-1G
B4100-5G
TCIAB4100-1GEA
35
EUR
TCIAB4100-1G
TCIAB4100-5G
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₃ |
Número MDL:
MFCD00173924 Núm. CAS: 78818-15-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |