4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[1,2-b:5,4-b']dithiophene
B4102-1G
B4102-5G
TCIAB4102-1GEA
261
EUR
TCIAB4102-1G
TCIAB4102-5G
4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene ≥98.0% (por GC)
4,4-Bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene
Formula:
C₂₅H₃₈S₂ MW: 402.70 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD28291964 Núm. CAS: 365547-20-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |